Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatulas, Round/Bent Ends, Type 1
Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatulas serve many uses in the lab.
Marca: Bochem™ 3182
1.81 EUR valido fino al 2023-04-02
Usa il codice promo "20268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00630kg
Descrizione
- Double spatula
- Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifica
Estremità arrotondate/piegate, tipo 1 | |
Spatola | |
5 mm | |
Acciaio inox 18/10 |
1 ciascuno | |
12 mm | |
5 mm | |
210 mm |