Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Propeller Stirrer
Marca:  Bochem™ 9058
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10060781
  • 35.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Propeller stirrer, 4 vertical blades
10 mm
500 mm
100 mm
Mixing of media with low and middle viscosity