Learn More
Bochem™ Anelli per matracci in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
Marca: Bochem™ 5500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12330kg
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Tre tipi: anello chiuso, anello chiuso con morsetto e anello aperto
Spezifikation
Acciaio inox 18/10 | |
50 mm | |
Confezione da 1 |
160 mm | |
Anello chiuso |