Learn More
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
28.40€ - 71.75€
Specifica
Colore chiusura | Black |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Volume (sistema metrico) | 1.9 mL |
N. per confezione | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10670843
|
Fisherbrand™
|
Clear | Silicone/PTFE | No |
71.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12980871
|
Fisherbrand™
|
Amber | Silicone/PTFE | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12900881
|
Fisherbrand™
|
Clear | Natural Rubber/TEF | Yes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- ND8
- 8-425
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Black | |
Glass | |
100 | |
Screw Cap | |
8-425 |
11.6 mm | |
1.9 mL | |
Polypropylene | |
32 mm |