Learn More
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane, 41% solution in aromatic free mi, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 349940050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 24748-23-0 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3105 Chem class : 5.2
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiatorsSpecifica
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane | |
41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit | |
58.0 | |
60.0 | |
MFCD02685709 | |
unii-j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl, j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-aqhstmncsa-n, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-zsbigdgjsa-n, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 3,6,9-trimethyl, 3,6,9-triethyl, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane sol.in arom.free min.spirit | |
KVWLLOIEGKLBPA-UHFFFAOYSA-N | |
3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxonane | |
2734078 | |
7.3 to 7.6% (total active oxygen) | |
0.875 | |
5 g | |
Solution |
Undesignated | |
24748-23-0,78-93-3 | |
<10.0°C | |
C12H24O6 | |
0.8750g/mL | |
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
CCC1(OOC(OOC(OO1)(C)CC)(C)CC)C | |
264.318 | |
264.32 | |
Plastic bottle | |
5 mPa.s (20°C) | |
74°C |
Sicurezza e movimentazione
- 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Perossido organico Tipo C e D
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P331-NON provocare il vomito.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P370+P380+P375-In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
RUO – Research Use Only