Learn More
Fisherbrand™ Micro cucchiai da laboratorio in acciaio inox rivestiti in PTFE 304
Per misurare liquidi e polveri con l'estremità a cucchiaio; per dividere e separare materiali con l'estremità a spatola. I micro cucchiai da laboratorio in acciaio inox rivestiti in PTFE Nickel Electro™ non sono magnetici, con rivestimento antiaderente per evitare perdite importanti di grandi volumi.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00360kg
Descrizione
- Manufactured from stainless steel
- Dual use spatula/spoon combo
- PTFE coating prevents materials from sticking to utensils
Specifica
1 ciascuno | |
PTFE Xylan™ | |
Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica | |
Acciaio inox |
0.2 ml | |
Cucchiaio | |
–Da 195 a 260 °C | |
100 mm |