Learn More
Sampling Systems™ 304 Stainless Steel Storage Containers without Toggle Clamps
These 304 Stainless Steel Storage Containers are an excellent option for multi-purpose storage in the laboratory.
645.00€ - 1570.00€
Specifica
Product Type | Storage container |
---|---|
Chiusura inclusa | Yes |
Tipo di chiusura | Recessed Lid with Handle |
Da utilizzare con (applicazione) | Multi-purpose Storage |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15899671
|
Sampling Systems™
A454-20 |
20 L |
645.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15809681
|
Sampling Systems™
A454-25 |
25 L |
785.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15819681
|
Sampling Systems™
A454-30 |
30 L |
845.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15829681
|
Sampling Systems™
A454-50 |
50 L |
1030.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15839681
|
Sampling Systems™
A454-75 |
75 L |
1285.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15889671
|
Sampling Systems™
A454-100 |
100 L |
1570.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Manufactured from durable 304 grade stainless steel
- Crevice-free interior
- Close fitting recessed lid
- Each with two sturdy handles
- Flat bottom with chime ring to give added protection
- Light duty construction
- Available in a wide range of capacities to fit your specific needs
Specifica
Storage container | |
Recessed Lid with Handle | |
Stainless Steel |
Yes | |
Multi-purpose Storage |