Learn More
Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox, con saldatura leggera diam. 315 x alt. 55 mm
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seams and an internal height of 55mm and diameter of 315mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 553.155.222-034
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Rack in acciaio inox con altezza interna di 55 mm
- Diametro: 315 mm
- Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
- Saldatura leggera
- Numero di identificazione e certificato di conformità
- Resistente fino a temperature di 170 °C
Specifica
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Setacci per test | |
Acciaio inox |
315 mm | |
200 μm | |
Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 | |
55 mm |