Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Current Loop Interface
4-20mA current loop interface temperature controller
Marca: Memmert™ IPP1400ecoV3
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
- Temperature controller
- Actual value; -10 to +80 °C = 4 -20 mA
Specifica
IPP1400eco | |
Temperature Controller |