Learn More
Memmert™ 4 – 20 mA Current Loop Interface CO2 Controller
4-20mA current loop interface CO2 controller 0-25%
Marca: Memmert™ ICO150V9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
- Accessory
- Actual value (0 – 25 % CO2 4 – 20 mA)
Specifica
ICO150 | |
CO2 Controller |