Learn More
Brady™ 4500 Series Thermal Transfer Ribbons
Environmental resistance against smearing and chemicals. Brady 4500 Series Thermal Transfer Ribbons have wax/resin formulation and available in variuos sizes and colors.
155.00€ - 211.00€
Specifica
Product Type | Printer Ribbon |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady 2461, Thermal Transfer Printer, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, Brady 300X-Plus II, BBP72 Label Printer, Brady 3481, Tagus T200, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300 |
Lunghezza (sistema metrico) | 300.00 m |
Diametro (sistema metrico) | 25.4 mm I.D. |
Lati stampabili | Ink side out |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11508464
|
Brady™
055732 |
Blue | 299 m x 59.9 mm (984 ft. x 2.36 in.) |
155.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11548464
|
Brady™
055736 |
Red | 299 m x 59.9 mm (984 ft. x 2.36 in.) |
155.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11562815
|
Brady™
055738 |
Silver | 299 m x 83.06 mm (984 ft. x 3.27 in.) |
211.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Offers environmental resistance against smearing and chemicals
- Sharp-edge print quality to maximize bar code readability
Specifica
Printer Ribbon | |
300.00 m | |
Ink side out |
Brady 2461, Thermal Transfer Printer, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, Brady 300X-Plus II, BBP72 Label Printer, Brady 3481, Tagus T200, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300 | |
25.4 mm I.D. | |
1 Ea. |