Learn More
Brady™ Keyed Different Safety Padlocks with 1.5 in. Shackle, Blue
Safer alternative to metal locks for lockout applications
131.00€
Specifica
Product Type | Keyed Different Safety Padlock |
---|---|
Colore | Blue |
Materiale | Plastic |
Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.25 in. |
Diametro (sistema metrico) maniglione | 0.63 cm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11876043
|
Brady™
051344 |
6 Pk. |
131.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Compact and lightweight
- Temperature, chemicals, corrosion and tamper resistant
- Nonconductive and nonsparking
- Insulated cylinder for protection from shocks
- Features ribbed design for easy gripping and handling
- Language labels: English, French and Spanish
- Custom keying and charting available
- Lock body: 2D x 3.8W x 4.4cm H (0.8 x 1.5 x 1.75 in.)
Specifica
Keyed Different Safety Padlock | |
Plastic | |
0.63 cm | |
Steel |
Blue | |
0.25 in. | |
3 labels/ lock, 1 English, 1 French, 1 Spanish label | |
6 |