Learn More
Brady™ B-488 High-Performance Polyester BMP71 Printer Labels
Used to identify property from components to finished products
Marca:  Brady™ 114858
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11430kg
Codice prodotto. 11715703
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Made of High-Performance Polyester
  • Allow printed information and barcodes/data codes to remain legible and scannable in harsh environments
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Rating Plates, Slide, Through Hole - Top
Certifications
UL listed, CSA, AGA
Specifica
Specifica
UL Recognised; CSA Accepted
Permanent Acrylic
Matte
Label
BMP™71 Printer
750/Roll
1.9 x 0.25 in.
-40°C to +160°C
9.53 mm
1.9 in.
0.25 in.
BMP71 Label Printer Labels
White
Polyester (B-488)
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Rating Plates, Through Hole - Top, Well Plate
1
Rectangle
48.2 x 6.35 mm
0.091 mm
6.35 x 48.26 mm
48.2 mm
6.35 mm