Learn More
Brady™ B-488 High-Performance Polyester BMP71 Printer Labels
Used to identify property from components to finished products
Marca:  Brady™ 114865
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 11735673
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Made of High-Performance Polyester
  • Allow printed information and barcodes/data codes to remain legible and scannable in harsh environments
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Rating Plates, Slide, Through Hole - Top
Certifications
UL listed, CSA, AGA
Specifica
Specifica
UL Recognised; CSA Accepted
Permanent Acrylic
Matte
Label
BMP™71 Printer
250/Roll
0.9 x 0.9 in.
-40°C to +160°C
28.58 mm
0.9 in.
0.9 in.
BMP71 Label Printer Labels
White
Polyester (B-488)
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Rating Plates, Slide, Through Hole - Top
1
Square
22.8 x 22.8 mm
0.091 mm
22.86 x 22.86 mm
22.8 mm
22.8 mm