Learn More
Linker Industrietechnik™ 50 Dia. x 25mm Height Stainless Steel Test Sieves
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.025.222-030
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11784369
  • 168.54€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
50 mm
125μm
Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1
25mm