Learn More
Linker Industrietechnik™ 50 Dia. x 25mm Height Stainless Steel Test Sieves
Marca:  Linker Industrietechnik™ 550.025.222062
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11794409
  • 102.34€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
50 mm
2mm
Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1
25mm
8211
1Each
Test Sieve
Stainless Steel