Learn More
Spectrum™ Labs 8 - 10 kD Biotech CE Dialysis Kits
With tubing made from biologically inert and ultra-pure Biotech cellulose ester membrane
158.00€ - 203.00€
Specifica
MWCO | 8 to 10 kDa |
---|
Includes:
- 1m Biotech CE Tubing in 0.05% sodium azide
- Two universal tubing closures
- Five opening picks
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15330672
|
Spectrum™
131276T |
3.1 mL/cm vol./length | 20 mm |
180.00€
1m |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15310672
|
Spectrum™
131264T |
0.32 mL/cm vol./length | 6.4 mm |
158.00€
1m |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15320672
|
Spectrum™
131273T |
1.8 mL/cm vol./length | 15 mm |
203.00€
1m |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11500960
|
Spectrum™
131270T |
0.79 mL/cm vol./length | 10 mm |
197.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Ideal for small, critical dialysis applications that require the more concise selectivity and retention provided by Biotech Cellulose Ester (CE) Membrane than Standard Grade RC
- Hydrophilic, symmetric porositiy
- For small tubing demand applications or evaluating a specific dialysis membrane
- Includes 1m tubing with pair of tubing closures and 5 opening picks
Specifica
8 to 10 kDa |