Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 5 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
With Standard Grade Regenerated Cellulose membrane tubing for applications with significant size difference between MW species being separated
Marca:  Spectrum™ 132 757T1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15340782
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes:
  • 1m or 5m of Spectra/Por 5 dialysis tubing
  • 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • 2 adhesive tubing openers
Descrizione
Descrizione
  • For reinforced for weight applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
  • Packaged dry without glycerin (no soaking required)
Specifica
Specifica
12 to 14 kDa
89 mm
62 mL/cm vol./length
1 m Tubing/Kit