Learn More
Brady™ 7942 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Nastro in cera con prestazioni standard per uso generale, destinato all’etichettatura temporanea e in carta.
Marca:  Brady™ 237556
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11600kg
Codice prodotto. 11523155
  • 15.10€ / 1 scatola
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • General purpose, standard performance wax ribbon for paper and temporary labelling.
Specifica
Specifica
Printer Ribbon
THT 25 mm Core Printer, Brady 1344
109.4 yd.
100 m
0.0018 in.
12.7 mm I.D.
Black 7942 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
1 Ea.
Black
Polyester
4.33 in.
110 mm
0.0045 mm
100 m x 110 mm
Ink side in