Learn More
Cole-Parmer™ Adapters and Clamps for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Use adapters to run multiple samples or to hold vial securely in place during grinding.
132.00€ - 286.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for High Throughput Applications That Involve Processing Multiple Smaller Samples |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 8000 D and 8000 M Mixer or Mill |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12564236
|
Cole-Parmer™
8010 |
Multiple Sample Adapter | 7 x 0.5 in. (12.7 mm) dia. Vials |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15390532
|
Cole-Parmer™
8011-SSP |
Multiple Sample Adapter | 4 x 0.75 in. Vials |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15340522
|
Cole-Parmer™
8015-SSP |
Clamps for slurry grinding | Alumina Ceramic Grinding Vial Set (41005-86) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15300542
|
Cole-Parmer™
8012-SSP |
Vial Clamp Adapter | Vial Adapters (04576-65 and 04576-66) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Suitable for use with the Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ Cryogenic Grinders
- Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinder with a wide range of adapters and clamps.
Specifica
Ideal for High Throughput Applications That Involve Processing Multiple Smaller Samples | |
8000 D and 8000 M Mixer or Mill |