Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread SureStop™ Glass Vial, Wide Opening
Universally compatible on almost all autosamplers.
14.50€ - 15.50€
Specifica
Descrizione | SureStop |
---|---|
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Graduato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Graduato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16378357
|
Fisherbrand™
|
No | No |
14.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16388357
|
Fisherbrand™
|
Yes | Yes |
15.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- 9 mm
- Short Thread
- Glass
- Wide opening
- Clear
Specifica
SureStop | |
11.6 mm | |
1.85 mL | |
Short Thread | |
<120 μL | |
Flat Bottom | |
100 |
Clear | |
Glass | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
1.5 mL | |
32 mm | |
ND9 |