Learn More
Fisherbrand™ Piastre per PCR da 96 pozzetti con bordo medio
Compatibile direttamente con tutti i più importanti termociclatori, inclusi gli strumenti ABI, possono essere utilizzati nei sequenziatori per pozzetti ABI 96 senza adattatori
Marca:  Fisherbrand™
101.51 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21896" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 11889261
  • 120.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Directly compatible with all major thermal cyclers, including ABI instruments—can be used in ABI 96-well sequencers without adapters
  • Virgin polypropylene
  • Clear well bottom for sample visibility
  • Raised-rim design
  • Sealable with adhesive films and foils, heat seals, and cap strips
  • 300μL maximum volume when used with adhesive and heat seals
  • Cut-away corner and alphanumeric grid
  • Cleanroom produced
Specifica
Specifica
Standard
Blue
Semi
300 μL
PCR, RT-PCR applications
Clear
8 x 12
PCR Microplate
Polypropylene
96