Learn More
Fisherbrand™ Piastre per PCR da 96 pozzetti con bordo medio
Compatibile direttamente con tutti i più importanti termociclatori, inclusi gli strumenti ABI, possono essere utilizzati nei sequenziatori per pozzetti ABI 96 senza adattatori
Marca: Fisherbrand™
99.38 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21896" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Descrizione
Directly compatible with all major thermal cyclers, including ABI instruments—can be used in ABI 96-well sequencers without adapters
- Polipropilene vergine
- Fondo a pozzetti trasparenti per una maggiore visibilità del campione
- Design con bordo rialzato
- Sigillabile con pellicole e lamine adesive, termosigilli e strisce di tappi
- 300 μl di volume massimo con l'impiego di adesivo e termosigilli
- Angolo smussato e griglia alfanumerica
- Prodotto in camera sterile
Specifica
Standard | |
Green | |
Semi | |
300 μL | |
PCR, RT-PCR applications | |
Clear |
8 x 12 | |
PCR Microplate | |
Polypropylene | |
96 | |
Yes |