Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Orion™ pH Electrodes
Store and protect your pH electrodes with these accessories, including storage bottles and electrode bulb guards.
42.90€ - 178.59€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11727767
|
Thermo Scientific™
910004-WA |
8 mm Electrode, Glass |
86.60€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11757797
|
Thermo Scientific™
910005 |
Sure-Flow and Standard Glass Electrodes |
42.90€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11737767
|
Thermo Scientific™
910006-WA |
6 mm Electrode, Glass |
163.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11758226
|
Thermo Scientific™
020017 |
No Cal Electrode |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Store and protect your pH electrodes with the Thermo Scientific™ Accessories for Orion™ pH Electrodes. Storage bottles protect and condition electrodes when not in use. Bulb guard protects the pH-sensing bulb of glass pH electrodes.
Electrode Storage Bottles
- Can be used with any 6, 8 or 12mm pH electrodes
Electrode Bulb Guards
- Designed for glass body pH electrodes
- Use with standard or Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ pH electrodes — one end of the bulb guard fits over standard electrodes while the other end fits over Sure-Flow electrodes without interfering with the Sure-Flow flushing action