Learn More
Cytiva Accessori per unità verticali su gel SE 250/260 mini: Piastra in allumina graduata
Insieme di accessori di ricambio per unità gel SE 250/260
Marca:  Cytiva SE202N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81440kg
Codice prodotto. 10279714
  • 68.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
Alumina
8 cm
Notched Alumina Plate
10 cm