Learn More
Cytiva Accessori per unità verticali su gel SE 250/260 mini: Piastra in allumina graduata
Insieme di accessori di ricambio per unità gel SE 250/260
68.70€ - 422.00€
Specifica
Tipo | Piastra in allumina graduata |
---|---|
Materiale | Allumina |
Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 8 cm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11735393
|
Cytiva
SE202N-10 |
Mini unità di elettroforesi verticale su gel SE 250 |
422.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10279714
|
Cytiva
SE202N |
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit |
68.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Piastra in allumina graduata | |
Allumina | |
10 cm | |
8 cm |