Learn More
Cytiva Accessori per unità verticali su gel SE 250/260 mini: Piastra in allumina graduata
Insieme di accessori di ricambio per unità gel SE 250/260
Marca:  Cytiva SE202N-10
395.25 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19200kg
Codice prodotto. 11735393
  • 422.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Mini unità di elettroforesi verticale su gel SE 250
Allumina
8 cm
Piastra in allumina graduata
10 cm