Learn More
Cytiva Accessories for SE 250/260 Mini-vertical Gel Units:Glass Plate
Marca: Cytiva SE202GN-5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15900kg
Specifica
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit | |
Glass | |
10 cm |
Glass Plate | |
Rectangular | |
8 cm |