Learn More
Cytiva Accessories for SE 250/260 Mini-vertical Gel Units:Glass Plate
122.43€ - 226.00€
Specifica
Tipo | Glass Plate |
---|---|
Materiale | Glass |
Forma | Rectangular |
Lunghezza (sistema metrico) | 10 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 8 cm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11745393
|
Cytiva
SE202P-10 |
SE 250 Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit |
122.43€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10457484
|
Cytiva
SE202GN-5 |
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit |
226.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Glass Plate | |
Rectangular | |
8 cm |
Glass | |
10 cm |