Learn More
Cytiva Accessories for SE 250/260 Mini-vertical Gel Units:Glass Plate
Marca: Cytiva SE202P-10
108.45 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29200kg
Specifica
SE 250 Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit | |
Glass | |
10 cm |
Glass Plate | |
Rectangular | |
8 cm |