Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck XX4002500
493.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18048kg
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
Specifica
Dispenser per solventi Filterjet™ | |
Portafiltro | |
2.5 cm |
Acciaio inox | |
0.98 in. |