Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
97.05€ - 880.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filterjet Solvent Dispenser |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10682822
|
Merck
XX6702502 |
Valve Seals |
138.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10578971
|
Merck
XX6702508 |
Tubing |
97.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10758821
|
Merck
XX6702507 |
Tube Adapter, 1/4 in. NPTM to 1/4 in. Tube |
97.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10218300
|
Merck
XX40025RK |
Replacement Parts Kit |
318.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10024690
|
Merck
XX67025RK |
Replacement Parts Kit with Stainless Steel Jet Nozzle |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10253731
|
Merck
XX6700030 |
Adapter Connection |
263.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10662632
|
Merck
XX6702506 |
Pressure Tubing with 1/4 in. NPT adapters |
268.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10682632
|
Merck
XX6702501 |
Handle and Valve Assembly |
880.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10136440
|
Merck
XX4002500 |
Portafiltro |
530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
Specifica
Filterjet Solvent Dispenser |