Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX6702507
90.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10758821
  • 97.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
  • Made from Series 300 stainless-steel
  • Adapter (XX6702507) is a replacement part for Filterjet™ Solvent Dispenser and is included in Connector Kit for ZHE Hazardous Waste Filtration System
Specifica
Specifica
NPTM to tube
Stainless Steel
183 cm
0.25 in.
0.63 cm
Dispenser per solventi Filterjet™
Tube Adapter, 1/4 in. NPTM to 1/4 in. Tube
0.25 in.
6.3 mm