Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Mercury-Free Reference Electrodes
Mercury-free, refillable, TRIS-compatible reference electrodes
152.00€
Specifica
Tipi di connettore | Pin |
---|---|
Materiale | Glass |
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | -5°C to +80°C |
Temperatura (sistema imperiale) operativa | 23°F to 176°F |
Codice del prodotto | Marca | Elettrodo | Giunzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Elettrodo | Giunzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15529624
|
Fisherbrand™
|
Standard-Size Glass Body | Double |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Mercury-free, refillable, TRIS-compatible reference electrodes
- Mercury-free
- TRIS-compatible
- Refillable
- Double-junction
- -5° to +80°C
- 0 to 14pH range
- Includes filling solution
Specifica
Pin | |
0 to 14 | |
23°F to 176°F | |
76.2 cm | |
1 cm |
Glass | |
-5°C to +80°C | |
30 in. | |
0.37 in. |