Learn More
Pall Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PVDF Membrane
Syringe Filter with hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.
Marca:  Pall AP-4796
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.11100kg
Codice prodotto. 17104701
  • 177.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 15-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
  • For research use only
Specifica
Specifica
PVDF
Non-sterile
<100 μL
200/Cs.
82°C
0.2 μm
3.9 cm2
Polypropylene
50/Pk.
25 mm