missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PVDF Membrane

Syringe Filter with hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.

Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4308

2262.58 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17114671

  • 2890.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
  • For research use only
Specifica

Specifica

Glass Fiber, PVDF
Non-sterile
<125 μL
1000/Pk.
25 mm
0.45 μm
3.9 cm2
Polypropylene
82°C
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali