Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PVDF Membrane
Syringe Filter with hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4408
158.65 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.10200kg
Codice prodotto. 17144671
  • 167.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
  • For research use only
Specifica
Specifica
PVDF
Non-sterile
<100 μL
200/Cs.
82°C
0.45 μm
3.9 cm2
Polypropylene
50/Pk.
25 mm