Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PVDF Membrane
Syringe Filter with hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4500
2555.34 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.84750kg
Codice prodotto. 17194671
  • 2890.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 16-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
  • For research use only
Specifica
Specifica
PVDF
Non-sterile
<100 μL
1000/Pk.
25 mm
0.45 μm
3.9 cm2
Polypropylene
82°C