missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pall Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PVDF Membrane

Syringe Filter with hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.

Marca:  Pall AP-4797

Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.01150kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17114701

  • 3040.00€ / pezzi 1000

Spedizione stimata: 07-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
  • For research use only
Specifica

Specifica

PVDF
Non-sterile
<100 μL
1000/Pk.
25 mm
0.2 μm
3.9 cm2
Polypropylene
82°C
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali