Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with Supor™ Membrane
These syringe filters are ideal for biological and general research.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4799
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.30000kg
Codice prodotto. 17124701
  • 184.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Superior flow rates and higher throughputs than competitive devices
  • For research applications only
Specifica
Specifica
Glass Fiber, Supor (Hydrophilic PES)
Non-sterile
<125 μL
50/Pk.
25 mm
0.2 μm
3.9 cm2
Modified Acrylic
55°C