Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Glass Fiber Filter
Available with GxF multi-layered glass fiber prefilter, providing two to four times the throughput of standard glass fiber prefilter devices, and allowing quick and easy filtration of your most difficult-to-filter samples.
114.00€ - 2725.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Borosilicate Glass Fiber |
---|---|
Dimensione del poro | 1 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17174341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4529 |
25 mm | 1000/Pk. |
2725.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17134341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4523 |
25 mm | 50/Pk. |
114.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17144341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4524 |
37 mm | 15/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- For research use only
Specifica
Borosilicate Glass Fiber | |
1 μm | |
Non-sterile | |
Polypropylene |