Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Nylon Membrane and Male Slip Luer Outlet
Versatile filter for both aqueous and solvent-based sample filtration.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4540
1961.75 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.95090kg
Codice prodotto. 17184341
  • 2065.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata:
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Excellent chemical compatibility with esters, bases, and alcohols
  • Saves time because no prewetting is required
Specifica
Specifica
Nylon
Non-sterile
<30 μL
1000/Pk.
55°C
0.2 μm
1 cm2
Polypropylene
Male Slip Luer Outlet
13 mm