Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Nylon Membrane and Male Slip Luer Outlet
Versatile filter for both aqueous and solvent-based sample filtration.
259.00€ - 2275.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Nylon |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 1 cm2 |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | <30 μL |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17104311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4426 |
0.45 μm | 100/Pk. |
259.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114311
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4427 |
0.2 μm | 100/Pk. |
259.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4540 |
0.2 μm | 1000/Pk. |
2065.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4541 |
0.45 μm | 1000/Pk. |
2275.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Excellent chemical compatibility with esters, bases, and alcohols
- Saves time because no prewetting is required
Specifica
Nylon | |
1 cm2 | |
Polypropylene | |
55°C |
Non-sterile | |
<30 μL | |
Male Slip Luer Outlet | |
13 mm |