missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Nylon Membrane and Male Slip Luer Outlet

Versatile filter for both aqueous and solvent-based sample filtration.

Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4541

Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.02600kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17194341

  • 2275.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Excellent chemical compatibility with esters, bases, and alcohols
  • Saves time because no prewetting is required
Specifica

Specifica

Nylon
Non-sterile
<30 μL
1000/Pk.
55°C
0.45 μm
1 cm2
Polypropylene
Male Slip Luer Outlet
13 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali