Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane and Male Slip Luer Outlet
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4542
1701.56 EUR valido fino al 2024-03-31
Usa il codice promo "21663" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.23500kg
Codice prodotto. 17104351
  • 2065.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
PTFE
Non-sterile
<125 μL
1000/Pk.
100°C
0.2 μm
3.9 cm2
Polypropylene
Male Slip Luer Outlet
13 mm