Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane and Male Slip Luer Outlet
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
259.00€ - 2275.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PTFE |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Stile uscita | Male Slip Luer Outlet |
Temperatura (sistema metrico) max | 100°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17184301
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4422 |
0.45 μm | 100/Pk. |
259.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194301
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4423 |
0.2 μm | 100/Pk. |
259.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4543 |
0.45 μm | 1000/Pk. |
2275.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17104351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4542 |
0.2 μm | 1000/Pk. |
2065.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
PTFE | |
Polypropylene | |
100°C |
Non-sterile | |
Male Slip Luer Outlet | |
13 mm |