Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane and Male Slip Luer Outlet
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4543
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.01650kg
Codice prodotto. 17114351
  • 2275.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
PTFE
Non-sterile
<30 μL
1000/Pk.
100°C
0.45 μm
1 cm2
Polypropylene
Male Slip Luer Outlet
13 mm