Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PTFE Membrane and Male Slip Luer Outlet
Universal membrane syringe filters for all of your analytical filtration requirements.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4423
246.05 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.77900kg
Codice prodotto. 17194301
  • 259.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
PTFE
Non-sterile
<30 μL
300/Cs.
Male Slip Luer Outlet
13 mm
0.2 μm
1 cm2
Polypropylene
100/Pk.
100°C