Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PVDF Membrane
Hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4500
2179.91 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.56250kg
Codice prodotto. 17124331
  • 2905.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
Specifica
Specifica
PVDF
Non-sterile
<100 μL
1000/Pk.
25 mm
0.45 μm
3.9 cm2
Polypropylene
82°C