missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PVDF Membrane

Hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.

Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4406

168.15 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.74800kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17164301

  • 177.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
Specifica

Specifica

PVDF
Non-sterile
<100 μL
200/Cs.
82°C
0.2 μm
3.9 cm2
Polypropylene
50/Pk.
25 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali